VWR®, Dataloggende USB-barometer, Traceable® excursion trac
Leverancier: VWR
VWR® Traceable®
620-2630EA 376 EUR
620-2630
VWR®, Dataloggende USB-barometer, Traceable® excursion trac
Barometers
De dataloggende USB-barometer VWR® Traceable® excursion trac controleert gelijktijdig de barometrische druk, temperatuur en vochtigheid.
  • Geheugencapaciteit van 525000 waarnemingen van barometrische druk, temperatuur en vochtigheid
  • Kalibratiepunten: 25 °C voor temperatuur, 50% RV voor vochtigheid en 650, 850 en 1000 mbar voor barometrische druk
  • Controleert barometrische druk, temperatuur en vochtigheid met een door de gebruiker instelbaar interval van één minuut tot 12 uur
  • Deze barometer heeft een hoogtecompensatie om de plaatselijke barometrische druk naar de druk op zeeniveau om te zetten met een bereik van −100 meter tot +2500 meter
  • Statusindicatoren: lage batterijspanning, geheugengebruik in percent (afgerond tot 0,1%), dagen over tot geheugen vol is bij huidig loginterval, USB-symbool op LCD tijdens gegevensdownload, knipperende LCD-symbolen en geluidsalarmen
Hoog/laag alarmen en tijd-/datumaanduiding: De unieke alarminstellingen kunnen geprogrammeerd worden voor alle drie de parameters – barometrische druk, vochtigheid en temperatuur. De alarm tracking-functie slaat elke alarmgebeurtenis in het geheugen op met het tijdstip waarop het alarm geactiveerd werd en waarop de waarden weer binnen bereik waren. Alarmindicators zijn onder meer zichtbare LED's, geluidswaarschuwingen en knipperende LCD-segmenten. Gegevens voor maximaal 30 verschillende alarmgebeurtenissen kunnen opgehaald worden met de meest recente gebeurtenis zichtbaar op het scherm.
Smart alarm signaleert omstandigheden buiten bereik: Wanneer voor barometrische druk, temperatuur of vochtigheid een waarde buiten bereik wordt waargenomen, activeert het smart alarm. Smart alarm heeft zichtbare en hoorbare indicatoren die continu een signaal geven tot ze stopgezet worden, zelfs wanneer de parameter terug binnen bereik komt.
USB-gegevensoverdracht: Met deze datalogging-barometer kunnen opgenomen gegevens in CSV-formaat worden overgedragen van het apparaat naar een pc/Mac met een USB-flashstation (niet meegeleverd). Er is geen specifieke software nodig en gegevens kunnen uit het geheugen worden verwijderd. Elk apparaat heeft een unieke ID waardoor meerdere units op dezelfde locatie kunnen worden gebruikt.
Dataloggende functies: Controleer metingen 's nachts, in het weekend of gedurende om het even welke termijn met het rollende dataloggeheugen. Door de gebruiker ingesteld interval van één waarneming/minuut tot één waarneming/12 uur. Het geheugen bewaart bij gebruik van intervallen van 1 minuut ongeveer een jaar aan geregistreerde gegevens en langer bij gebruik van grotere intervallen. Het LCD-scherm weergeeft de huidige barometrische druk, temperatuur en vochtigheid, samen met de minimale en maximale metingen voor alle drie de parameters.
Certificaten: Meerpuntskalibratie op een individueel genummerd Traceable®-certificaat dat nauwkeurigheid verzekert van een ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Het weergeeft traceerbaarheid van metingen met de SI-eenheden door NIST of een ander erkend nationaal meetinstituut (NMI) die ondertekenaars zijn van de CIPM-overeenkomst inzake wederzijdse erkenning.
Leveringsinformatie: Geleverd met uitklapbare standaard, VELCRO®, magnetische strips, beugel voor wandmontage, universele AC-adapter, Traceable®-certificaat en batterijen.
Opgelet: de waarde voor barometrische druk
de waarde voor temperatuur en
de waarde voor vochtigheid aanduidt