De VWR® Traceable® geheugenloc, USB, datalogging-barometer bewaakt tegelijkertijd de barometrische druk, temperatuur en vochtigheid. Dit apparaat kan worden gebruikt in 21 CFR 11-omgevingen.
- Geheugencapaciteit van 819.150 temperatuurwaarnemingen voor barometrische druk, temperatuur en vochtigheid
- Ruwe gegevens zijn vergrendeld en kunnen niet worden gewist/gewijzigd op het basisstation; kan gegevens niet uit het geheugen verwijderen nadat ze zijn opgeslagen
- Kalibratiepunten: 25 °C voor temperatuur, 50% RH voor vochtigheid en 650, 850 en 1000 mbar voor barometrische druk
- Bewaakt barometrische druk-, temperatuur- en vochtigheidsmetingen met door de gebruiker aanpasbaar loginterval van 1 minuut tot 12 uur
- Deze barometer heeft hoogtecompensatie om de lokale barometrische druk om te zetten naar druk op zeeniveau met een bereik van −100 tot +2500 meter
- Statusindicatoren: Indicatie batterij bijna leeg, geheugengebruik in procenten (afgerond op 0,1%), resterende dagen tot het geheugen vol is onder het huidige loginterval, USB LCD-symbool geeft de downloadstatus van gegevens aan, knipperende LCD-symbolen en geluidsalarmen
Hi/Lo-alarmen en tijd-/datumstempels: Er kunnen unieke alarminstellingen worden geprogrammeerd voor alle drie de parameters: barometrische druk, vochtigheid en temperatuur. De alarmtrackingfunctie slaat elke alarmgebeurtenis in het geheugen op, met details over wanneer de alarmstatus zich heeft voorgedaan en wanneer het apparaat weer binnen bereik is gekomen. Alarmstatusindicatoren omvatten visuele LED's, audiowaarschuwingen en knipperende LCD-segmenten. Gegevens voor maximaal 30 verschillende alarmgebeurtenissen kunnen worden opgehaald, waarbij de meest actuele gebeurtenis op het display kan worden weergegeven.
Smart alarm signaleert 'buiten bereik'-omstandigheden: Wanneer een toestand 'buiten bereik' wordt waargenomen voor barometrische druk, temperatuur of vochtigheid, wordt het slimme alarm geactiveerd. Slim alarm beschikt over visuele en hoorbare indicatoren die continu een signaal afgeven totdat het wordt bevestigd, zelfs als de parameter terugkeert naar het niet-alarmbereik.
USB-gegevensoverdracht: Met deze datalogging-barometer kunnen opgenomen gegevens in CSV-formaat worden overgedragen van het apparaat naar een pc/Mac met een USB-flashstation (niet meegeleverd). Er is geen specifieke software nodig en gegevens kunnen uit het geheugen worden verwijderd. Elk apparaat heeft een unieke ID waardoor meerdere units op dezelfde locatie kunnen worden gebruikt.
Functies voor gegevensregistratie: Houd metingen 's nachts, in het weekend of gedurende een willekeurige periode bij met een doorlopend datalogboek. Door de gebruiker gedefinieerd interval voor gegevensregistratie van 1 observatie/minuut tot 1 observatie/12 uur. De geheugencapaciteit bewaart ongeveer een jaar aan opgenomen gegevens bij gebruik van intervallen van 1 minuut en langer bij gebruik van grotere intervallen. Op het LCD-scherm worden de huidige barometrische druk-, temperatuur- en vochtigheidswaarden weergegeven, samen met de minimum- en maximumwaarden voor alle drie de parameters.
Certificaten: Meerpuntskalibratie op een individueel genummerd Traceable®-certificaat dat nauwkeurigheid garandeert van een ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibratielaboratorium geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid van metingen naar de SI-eenheden aan via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM Mutual Recognition Agreement hebben ondertekend.
Leveringsinformatie: Geleverd met standaard, VELCRO®, magneetstrips, muurbevestiging, universele AC-adapter, Traceable®-certificaat en batterijen.
Opgelet: * Geeft de batometrische drukwaarde aan
** Geeft de temperatuurwaarde aan
*** Geeft de vochtigheidswaarde aan