VWR® pH/CO1030, pH-/geleidbaarheidstester
Leverancier: VWR
VWR®
665-0480EA 244 EUR
665-0480
VWR® pH/CO1030, pH-/geleidbaarheidstester
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Deze tester is een handig, penvormig instrument voor het meten van de volgende waterkwaliteitsparameters: pH, geleidbaarheid, TDS, zoutgehalte en temperatuur.
  • Grafisch LCD-scherm, IP 67 waterdichte behuizing
  • Vervangbare elektrode
  • Automatische temperatuurcompensatie, automatische kalibratie en bufferherkenning
  • HOLD-functie, batterij-indicator, automatische uitschakeling na 10 minuten zonder gebruik
  • Het niet-vluchtige geheugen slaat tot 50 gegevenssets op (pH/geleidbaarheid/TDS/zoutgehalte en temperatuur) zelfs bij stroomonderbreking
  • Riemclip voor eenvoudige opslag wanneer niet in gebruik
Garantie: 1 jaar (instrument)/6 maanden (elektrode)
Leveringsinformatie: Geleverd met vooraf geïnstalleerde elektrode (pH / geleidbaarheid) en elektrodekap, handleiding en set van 4 batterijen.