VWR®, Pipettips, Pak Rak™ Express navulsysteem
Leverancier: VWR
VWR®
613-0291EA 40.1 EUR
613-0291 53508-924 613-0355 613-0245 613-0631 613-0632 613-0258 613-0249 613-0634 613-0635 613-0292 613-0293 613-0262 613-0363 613-0231 732-0503
VWR®, Pipettips, Pak Rak™ Express navulsysteem
Pipettips
Deze tips zijn gemaakt van hoogwaardig 100% puur, zuiver PP van medische kwaliteit. Deze tips zijn gemaakt in gietvormen met de hoogste kwaliteit en kunnen op plaatsen gebruikt worden waar een hogere standaard vereist is.
  • Een bredere afdichting zorgt ervoor dat de tips eenvoudig en consistent afdichten zonder lekken
  • Gegarandeerd vrij van detecteerbaar DNA, DNase/RNase, endotoxinen en zware metalen
  • Enkel tips met schaalverdeling: Door de schaalverdeling is een visuele controle van de pipetnauwkeurigheid mogelijk
  • Steriele producten zijn getest op verontreiniging door endotoxine (pyrogeen) en zijn gecertificeerd volgens USP-normen
  • Harsen zijn vooraf getest op metaalverontreiniging
  • Certificaten zijn op het lotnummer geregistreerd voor alle testresultaten
Tip styles:
Bevel Point: Pipette tips that feature bevelled points are designed to retain less fluid and are a good choice for a multitude of procedures.
UltraFine: Pipette tips with Ultrafine™ point feature a thin flexible section at the end that is non bevelled and very flexible. This helps you dispense the last tiny amount of sample from the tip.
FlexTop: These ultimate tips feature a uniquely thin and flexible top that conforms to the pipette barrel unlike any other tips. This design allows them to mount and eject from most pipettes with forces that help eliminate the potential for repetitive strain injuries.
Wide orifice: Extra wide opening allows you to pipette macrophages or sticky DNA materials. Bevelled end helps eliminate carry over from viscous solutions.
Low retention: These tips are made with a special resin that reduces the potential for sample retention inside the tip. They will help users reduce sample loss when performing protein research. They are lot certified to be free of protease as well as nuclease.
Pak Rak™ Express refills: Met deze navullingen kunnen lege rekken direct worden gevuld. Met een simpele neerwaartse druk worden 96 tips in een 8×12 rek verdeeld. Componenten zijn volledig autoclaveerbaar. De starterkits bevatten de lader, 10 lege navulbare rekken en één Pak Rak-navulling. Pak Rak-navullingen bevatten één 8×12 rek en pipettips om extra rekken te vullen, waardoor het verpakkingsafval van standaard tipdozen wordt verminderd. Het gebruik van navullingen met systeemlader elimineert het risico op besmetting door handen of handschoenen.