Digitale polarimeter, ADP 450
Leverancier: Bellingham + Stanley
BELL37-50EA 15820 EUR
BELL37-50
Digitale polarimeter, ADP 450
Polarimeters
Digitale polarimeter ontworpen voor metingen van specifieke rotatie, percentage van concentratie, zuiverheid, percentage van invertsuiker en percentage van inversie (A-B) in farmaceutische, chemische, voedsel- en onderzoekstoepassingen.
  • Peltier-temperatuurregeling
  • Standaard monsterbuizen en monsterbuizen met laag volume
  • Resolutie tot drie cijfers na de komma
  • High-definition kleurenscherm
METHODS-systeem maakt toegang eenvoudig tot meetmethodes zoals continue meting van specifieke rotatie, optische rotatie, concentratie en inversie. Door de MEAN-PHR methode kunnen een aantal verschillende metingen van één enkele batch geanalyseerd worden, met rapportering van minimum, maximum, gemiddelde en standaardafwijking.
SMART-temperatuurstabiliteit zorgt voor nauwkeurige metingen voor farmaceutische toepassingen. De functie Single-shot-meting biedt een momentopname van het resultaat op elk gewenst moment.
Polarimeters zijn geschikt voor standaard glazen polarimeterbuizen of speciale luer-lock polarimeterbuizen met laag volume voor eenvoudige metingen tot optische weglengtes tot 200 mm.
Het uitgebreide geheugen kan 8000 metingen registreren voor download als CSV-bestand en ook voor opslag van bedieningshandelingen en de configuratie-informatie van het apparaat om te zorgen voor een controlespoor. Resultaten kunnen opgeslagen en bekeken worden of naar LIMS of Secure PDF verstuurd worden. Kalibratie en configuratie is beschermd met een wachtwoord, toegankelijk via toetsenbord of met gebruik van een volledig configureerbare RFID-tag.
Na uitgebreid overleg met farmaceutische fabrikanten is de ingebouwde software van de ADP450-serie verbeterd, hierdoor voldoet ze niet alleen aan de behoeften van de FDA-verordening 21 CFR deel 11, maar ook aan de veeleisende behoeften betreffende Data integrity (DI) van farmaceutische fabrikanten.
Certificaten: USP, EP, BP, JP, FDA 21 CFR Part 11 or GLP.
Bestelinformatie: Quartz control plates need to be ordered separately.
Leveringsinformatie: Supplied with 200 mm glass centre fill polarimeter tube, XPC-200 tube adapter, pack of three RFID tags, instruction manual and certificate of conformity.