3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO458220050EA 380 EUR
ACRO458220050 ACRO458220010
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Smeltpunt: 67…70 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00853963
CAS-nummer: 1196-38-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %