Benzoyl fluoride 97%
|
Gevaar
|
ACRO402040050EA
28.5
EUR
ACRO402040050
ACRO402040250
Benzoyl fluoride 97%
Benzoyl fluoride
Formule:
C₇H₅FO Kookpunt: 159…161 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –28 °C Dichtheid: 1,15 g/cm³ Vlampunt: 48 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000364 CAS-nummer: 455-32-3 UN: 2920 ADR: 8,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |