4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO450000010EA 143 EUR
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Kookpunt: 87 °C (15 mmHg)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD08277268
CAS-nummer: 100367-39-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %