Ethanolamine ACS
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO451760010EA 69.5 EUR
ACRO451760010 ACRO451762500 ACRO451760025
Ethanolamine ACS
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
MW: 61,08 g/mol
Kookpunt: 170 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 10,3 °C
Dichtheid: 1,012 g/cm³
Vlampunt: 92 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008183
CAS-nummer: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8,III
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.30 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm