Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO454490010EA 113 EUR
ACRO454490010
Isoquinoline-3-carboxylic acid 97%
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Smeltpunt: -170…171,5 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00075137
CAS-nummer: 6624-49-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %