4-Cyano-1-butyne 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO455590050EA
138
EUR
ACRO455590050
ACRO455590010
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Formule:
C₅H₅N Kookpunt: 79 °C (39 mmHg) Dichtheid: 0,9063 g/cm³ Vlampunt: 65,5 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00041563 CAS-nummer: 19596-07-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |