4-Nitro-o-toluic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO457810050EA
64.3
EUR
ACRO457810050
ACRO457811000
ACRO457810250
4-Nitro-o-toluic acid 98%
4-Nitro-o-toluic acid
Formule:
C₈H₇NO₄ MW: 181,15 g/mol Smeltpunt: 151…152 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00210697 CAS-nummer: 1975-51-5 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |