4-Amino-3-fluorfenol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO458310050EA
210
EUR
ACRO458310050
ACRO458310010
4-Amino-3-fluorfenol 98%
4-Amino-3-fluorfenol
Formule:
C₆H₆FNO MW: 127,12 g/mol Smeltpunt: 137…139 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00077452 CAS-nummer: 399-95-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Light yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 137 to 141 °C |
GC | ≥97.5 % |