4-Chloro-1H-imidazole 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO460030010EA 183 EUR
ACRO460030010
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formule: C₃H₃ClN₂
MW: 102,52 g/mol
Smeltpunt: 118…120 °C
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD09033087
CAS-nummer: 15965-31-8
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 121 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %