Cortisone 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO460522500EA 35.7 EUR
ACRO460522500 ACRO460520010
Cortisone 98%
Cortisone
Formule: C₂₁H₂₈O₅
MW: 360,44 g/mol
Smeltpunt: 223…228 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003610
CAS-nummer: 53-06-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %