Lamivudine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO461090010EA
139
EUR
ACRO461090010
Lamivudine 98%
Lamivudine
Formule:
C₈H₁₁N₃O₃S MW: 229,2600 g/mol Smeltpunt: 160…162 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00869739 CAS-nummer: 134678-17-4 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 179 °C |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |