Myco-3
Leverancier: AppliChem
A5240.0100EA 351 EUR
APLIA5240.0100
Myco-3
Voor de behandeling van met mycoplasma geïnfecteerde cellen.
Myco-3 is een 100X geconcentreerde oplossing op basis van het antibioticum ciprofloxacine, dat behoort tot de fluorchinolonengroep. Veel mycoplasmasoorten zijn gevoelig gebleken voor Myco-3, waaronder A. laidlawii, M. orale, M. hyorhinis, M. fermentans, en M. arginini. Deze soorten zijn verantwoordelijk voor de meeste contaminatie in celculturen. Bij de aanbevolen concentraties voor gebruik (1 μg/ml), zijn geen cytotoxische effecten vastgesteld en de behandeling is eenvoudig uit te voeren. De pH-waarde van Myco-3 is zuur (pH 4-5). Na toevoeging aan het medium is de pH-wijziging te verwaarlozen.