Veiligheidsspatscherm, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
113-2801EA 261 EUR
113-2801
Veiligheidsspatscherm, Nalgene®
Schermen Veiligheidsschermen
PC/acetaat met magnetische basis, transparant, dikte: 3 mm. Veiligheidsspatscherm met flexibele arm bevestigt zich eenvoudg aan tafels, rekken, machines of andere magnetische oppervlakken, voor praktische bescherming tegen spatten, aerosols en rondvliegend vuil.
  • Duurzaam, krasbestendig, 3 mm dik polycarbonaat scherm biedt een helder gezichtsveld
  • 35 cm verstelbare arm is eenvoudig te bewegen
  • De magnetische basis positioneert het scherm horizontaal, verticaal of langs boven
  • UV-bescherming tegen 200 - 360 nanometer
Certificaten: Voldoet aan de OSHA richtlijnen voor bloed overgedragen pathogenen (29 CFR Part 1910,1030)
Bestelinformatie: Niet voor gebruik met radioisotopen, niet autoclaveerbaar.