VWR®, transport- en opslagcontainers, multifunctionele doos
Leverancier: VWR
VWR®
216-2196EA 44.7 EUR
216-2196
VWR®, transport- en opslagcontainers, multifunctionele doos
Dozen Transportdozen
Gemaakt van transparant, nieuw polypropyleen dat geschikt is voor levensmiddelen. Multifunctionele dozen zijn sterke, transparante plastic containers die kunnen worden gebruikt voor het verpakken, opslaan en transporteren van een grote verscheidenheid aan producten, waaronder voedingsmiddelen.
  • Door de transparante kleur is de inhoud goed zichtbaar
  • Hygiënische gladde wanden voor eenvoudige reiniging
  • Geschikt voor levensmiddelen, vriezer en vaatwasserbestendig
  • Geschikt voor opslag van –25 tot +95 °C
  • Stapelbaar als het deksel op zijn plaats zit, nestbaar zonder deksel als het niet in gebruik is
  • 90% ruimtebesparing wanneer leeg
  • Het deksel wordt op zijn plaats gehouden met de cliphandgrepen
Verkrijgbaar in grote, middelgrote en kleine maten om aan al uw wensen te voldoen. Hun ergonomische cliphandgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip tijdens opslag en transport, en hun deksels bieden een perfecte stabiliteit bij het stapelen.