Lever (menselijk) microsoom extract
Leverancier: Enzo Life Sciences
ALEXADILYTHM100FEA 135 EUR
ALEXADILYTHM100F
Lever (menselijk) microsoom extract
Monsters Bewaarde monsters Bewaarde diermonsters
Microsomen zijn een rijke bron van heembevattende metabole enzymen, waaronder heem-oxygenasen en cytochroom P450 (CYP)-enzymen, en worden vaak gebruikt bij de studie van het metabolisme van xenobiotische geneesmiddelen. Levermicrosomen zijn subcellulaire deeltjes die zijn afgeleid van het endoplasmatisch reticulum van levercellen.
  • Voorbereiding verzameld van verschillende menselijke donoren van gemengde geslachten
Vloeibaar extract in een SDS-PAGE-monsterbuffer (pH: 8,8) met 40 mM TRIS-waterstofchloride, 1% SDS, 50 mM DTT, 7,5% glycerol en 0,003% broomfenolblauw.