Muis lever extract
Leverancier: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SW106-0200EA 52 EUR
ALEXBML-SW106-0200
Muis lever extract
Monsters Bewaarde monsters Bewaarde diermonsters
Hele leverextract van muis bruikbaar als Western-blotting-controle voor Aryl-koolwaterstofreceptor-antilichamen of voor gebruik met andere antilichamen/eiwitten.
  • Gebruik ongeveer 5 µl (25 µg) per baan
Useful as a Western blotting control for Aryl-hydrocarbon receptor antibodies or for use with other antibodies/proteins.
Leveringsinformatie: Geleverd als weefselextract (5 mg/ml) in SDS-PAGE-monsterbuffer.