Recirculatie afzuigkasten, Chemcap™ Clearview™
Leverancier: BIGNEAT LTD.
BC4002/OS/HP BC1004/OS BC1004/OS/HP BC1204/OS/HP BC4002/OS BC6003/OS BC6003/OS/HP BC8004/OS BC8004/OS/HP BC4002/HPLUS BC4002/F BC4002/AM BC4002/HPL/HP BC4002/F/HP BC4002/AM/HP BC6003/HPLUS BC6003/F BC6003/AM BC6003/HPL/HP BC6003/AM/HP BC8004/HPLUS BC8004/F BC8004/AM BC8004/HPL/HP BC8004/F/HP BC8004/AM/HP BC1004/HPLUS BC1004/F BC1004/AM BC1004/HPL/HP BC1004/F/HP BC1004/AM/HP BC1204/HPLUS BC1204/F BC1204/AM BC1204/F/HP BC1204/AM/HP BC4002/MP BC4002/MP/HP BC1004/MP BC1004/MP/HP BC1204/MP/HP BC6003/MP BC6003/MP/HP BC8004/MP BC8004/MP/HP BC1204/HPLS/HP BC1206/AM BC1206/AM/HP BC1206/F BC1206/F/HP BC1206/HPLS/HP BC1206/HPLUS BC1206/MP BC1206/MP/HP BC1206/OS BC1206/OS/HP BC1506/AM BC1506/AM/HP BC1506/F BC1506/F/HP BC1506/HPLS/HP BC1506/HPLUS BC1506/MP BC1506/MP/HP BC1506/OS BC1506/OS/HP BC6003/F/HP BC1004/HP BC8004/HP BC6003/HP BC4002/HP BC1506/HP BC1204/HP BC0603-4 BC1206-4
135-0650EA 3930 EUR
135-0650 135-0643 135-0644 135-0646 135-0649 135-0651 135-0652 135-0653 135-0654 BIGNBC4002/HPLUS 135-1984 135-1983 BIGNBC4002/HPL/HP BIGNBC4002/F/HP BIGNBC4002/AM/HP BIGNBC6003/HPLUS 135-1985 BIGNBC6003/AM BIGNBC6003/HPL/HP BIGNBC6003/AM/HP BIGNBC8004/HPLUS 135-1987 135-1986 BIGNBC8004/HPL/HP BIGNBC8004/F/HP BIGNBC8004/AM/HP BIGNBC1004/HPLUS 135-1960 135-1959 BIGNBC1004/HPL/HP 135-2587 BIGNBC1004/AM/HP BIGNBC1204/HPLUS 135-1962 135-1961 BIGNBC1204/F/HP BIGNBC1204/AM/HP 135-0682 135-0683 135-0676 135-0677 135-0679 135-0684 135-0685 135-0686 135-0687 BIGNBC1204/HPLS/HP 135-1963 135-1964 135-1965 135-1966 135-1967 135-1968 135-1969 135-1970 135-1971 135-1972 135-1973 135-1974 135-1975 135-1976 135-1977 135-1978 135-1979 135-1980 135-1981 135-1982 BIGNBC6003/F/HP BIGNBC1004/HP BIGNBC8004/HP BIGNBC6003/HP BIGNBC4002/HP BIGNBC1506/HP BIGNBC1204/HP BIGNBC0603-4 BIGNBC1206-4
Recirculatie afzuigkasten, Chemcap™ Clearview™
Zuurkasten en behuizingen Afzuigkappen zonder afvoer
Chemcap™ Clearview™ ductless fume hoods include Chemcap™ carbon filtration. A range of six standard cabinet sizes with keypad control panel, touch button controls and service due indicator. Includes 18 W fluorescent lamp and PVC base tray which offers excellent chemical resistance and contains spillages.
Cabinets are manufactured from polyester coated steel; transparent panels are acrylic and resistant to corrosion.
  • Volledig draagbaar
  • Clearview zicht rondom
  • BC 4002 biedt envelopvormige toegang over de volledige breedte
  • BC 6003 tot BC 1204 bieden traanvormige toegang aan de voorzijde
  • BC 1206- en BC 1506-kasten zijn voorzien van dubbele ventilator, dubbele filterstapel en trapeziumvormige toegang aan de voorzijde
Operatorbescherming: Chemcap™-recirculatie afzuigkasten beschermen de operator tegen dampen, aërosols en/of deeltjes tijdens het uitvoeren van laboratoriumprocedures.
Chemcap™-koolstof-/HEPA-filtratieopties: filters worden meegeleverd - de meest gebruikte MP (multifunctionele) en OS (waar organische dampen overheersen) worden hieronder vermeld, met of zonder HEPA-filtratie. Alternatieve filtertypen H+ (zuren), F (formaldehyde), AM (ammoniak) zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Voeding: 230 V, AC, 50 Hz, 5 A, 1 Ø (op aanvraag 110 V, AC, 60 Hz, 8 A, 1 Ø).
Certificaten: Chemcap™ Clearview™ voldoet aan de vereisten van alle belangrijke normen voor opvangen en filtratie:
Amerikaanse norm ASHRAE 110: 1995 12-203 (voor opvangen)
Britse norm BS 7989:2001 (voor filterefficiëntie en retentiecapaciteit). Optionele plaat aan de achterzijde is vereist, neem contact op met VWR voor meer informatie.
Franse norm AFNOR NFX 15-211:2009 - Klasse 1 (voor filterretentiecapaciteit)
Bestelinformatie: Neem contact op met Avantor voor informatie over alternatieve filtertypen en andere opties, waaronder mobiele tafels en serviceopties.