- Startpagina
- Blokverwarmers
- Digitale blokverwarmers
- VWR®, Blokverwarmers, Digitaal
VWR®, Blokverwarmers, Digitaal
Leverancier: VWR
VWR®
460-0349EA
870
EUR
460-0349
460-0351
460-0352
460-0350
VWR®, Blokverwarmers, Digitaal
Blokverwarmers
Digitale blokverwarmers
De multifunctionele VWR® digitale blokverwarmers met hoog wattage en constante temperatuur zijn zuinig, veelzijdig en compact. Deze digitale modellen bieden reproduceerbare resultaten, uitzonderlijke temperatuuruniformiteit en zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen. In de temperatuurkalibratiemodus kan de gebruiker het apparaat kalibreren met een extern temperatuurapparaat. In de tijdmodus klinkt er een alarm wanneer de tijd nul bereikt en de unit de ingestelde temperatuur bereikt.
- Compact ontwerp met kleine voetafdruk
- Temperatuurbereik van omgevingstemperatuur +5 tot 120 °C
- Het waarschuwingslampje 'Hot' gaat branden als de temperatuur boven de 40 °C komt
- Geschikt voor verwisselbare modulaire verwarmingsblokken van VWR® voor buisjes met een capaciteit van 0,2 tot 50 ml
- Toepasbaar bij 18 tot 33 °C, bij 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend
Deze multifunctionele eenheden zijn ideaal voor incubatie en activering van culturen, enzymreacties, immunoassays, denaturerende eiwitten, DNA-toepassingen, ELISA, smelt-/kookpunten en een verscheidenheid aan andere laboratoriumprocedures.
Microprocessorbesturing: PID-microprocessortemperatuurregeling, met optionele externe RTD-sonde, biedt een temperatuurstabiliteit van slechts ±0,1 °C, met een temperatuuruniformiteit van slechts ±0,1 °C. Monsters worden snel en nauwkeurig op temperatuur gebracht, de opwarmtijd tot 100 ºC bedraagt 16 minuten. Temperatuur wordt aangepast in stappen van 0,1 °C.
LED-display Touchpadbediening met gemakkelijk afleesbare, onafhankelijke LED-displays voor temperatuur en tijd. Toont het instelpunt en de werkelijke temperaturen. De timer geeft de verstreken tijd weer of schakelt, indien geprogrammeerd op een door de gebruiker gedefinieerde limiet, het apparaat uit wanneer de tijd nul bereikt.
LED-display Touchpadbediening met gemakkelijk afleesbare, onafhankelijke LED-displays voor temperatuur en tijd. Toont het instelpunt en de werkelijke temperaturen. De timer geeft de verstreken tijd weer of schakelt, indien geprogrammeerd op een door de gebruiker gedefinieerde limiet, het apparaat uit wanneer de tijd nul bereikt.
Units hebben afzonderlijke, verwisselbare modulaire verwarmingsblokken, waarin verschillende monstercontainers kunnen worden geplaatst, zoals microbuisjes, centrifugebuisjes, flesjes, microplaten en PCR-strips of -buisjes. De blokken zijn voorzien van een thermometergat en hebben een nauw 'buis-en-blok'-contact voor maximale warmteopslag. Alle drogeblokverwarmers zijn voorzien van een ingebouwde steunstaafhouder voor montage van de sondeset.
Certificaten: TUV-gecertificeerd, RoHS-conform.
Bestelinformatie: Wordt geleverd zonder verwarmingsblokken, deze a.u.b. apart bestellen. De optionele sensorkit voor externe temperaturen bewaakt de werkelijke blok- of monstertemperatuur
Opgelet: Om een mogelijk elektrisch gevaar te voorkomen, mag u de opening niet goed vullen of de opening blokkeren met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik als droogbad/incubator.
* T = kamertemperatuur
* T = kamertemperatuur
New Product
Tijdelijke aanbieding
Bepaalde onderstaande artikelen staan in promotie
Diensten: Voor installatie, IQOQ, erkende kalibratie onder ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar technical.service.be@vwr.com
Gelieve de certificaatdetails in te voeren.
Bel voor prijs
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart