Cerium(IV) oxide 20% in water, colloidal dispersion
Leverancier: Thermo Scientific
40125.36EA
111
EUR
40125.36
40125.A3
40125.22
ABCRAB209039.0500
Cerium(IV) oxide 20% in water, colloidal dispersion
Cerium(IV) oxide
Formule:
CeO₂ MW: 172,11 g/mol Dichtheid: 1,22 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010933 CAS-nummer: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 |