Magnesium ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
43202.FFEA
219
EUR
43202.FF
43202.FI
Magnesium ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Magnesium
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
Formule:
Mg MW: 24,3 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00085308 CAS-nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 ADR: 4.1,III |