Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, unannealed, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Scientific
43296.18EA 447 EUR
43296.18 43296.09
Magnesium ≥99.95% (metals basis), slug, unannealed, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Magnesium
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Kookpunt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 651 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675