Magnesium ≥98.5%, powder, Ø ~ 0.06-0.3 mm, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05815.1000EA 235 EUR
1.05815.1000
Magnesium ≥98.5%, powder, Ø ~ 0.06-0.3 mm, Supelco®
Magnesium
Formule: Mg
MW: 24,3 g/mol
Kookpunt: 1107 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 651 °C
Dichtheid: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 500 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00085308
CAS-nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1418
ADR: 4.3 (4.2),II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (complexometric) ≥ 98.5 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 0.05 %
Fe (Iron) ≤ 500 ppm