Aluminium ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Scientific
11375.FIEA
44.7
EUR
11375.FI
11375.HP
11375.GH
Aluminium ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Formule:
Al MW: 26,98 g/mol Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 660 °C Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00134029 CAS-nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |