Aluminium ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Leverancier: Thermo Scientific
43776.HPEA
505
EUR
43776.HP
43776.GH
Aluminium ≥99.997% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.2 mm (0.008 in)
Aluminium
Formule:
Al MW: 26,98 g/mol Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 660 °C Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00134029 CAS-nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |