Aluminium ≥99% (metals basis), foil [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
44490.HPEA 328 EUR
44490.HP
Aluminium ≥99% (metals basis), foil [Si & Fe (combined) ∼ 1%], annealed, Thickness: 1.5 mm (0.06 in)
Aluminium
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321