Aluminium
SIALIRMM523BEA 451 EUR
SIALIRMM523B
Aluminium
Aluminium
Formule: Al
MW: 26,98 g/mol
Kookpunt: 2327 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 660 °C
Dichtheid: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00134029
CAS-nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321