Gallium ≥99.99999%, ingot
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
10186.36EA 2660 EUR
10186.36 10186.14 10186.18
Gallium ≥99.99999%, ingot
Gallium
Formule: Ga
MW: 69,72 g/mol
Kookpunt: 2403 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 29 °C
Dichtheid: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00134045
CAS-nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364