Indium ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Scientific
11383.FIEA
361
EUR
11383.FI
11383.GH
11383.FF
Indium ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Formule:
In MW: 114,82 g/mol Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 156 °C Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00134048 CAS-nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |