Indium ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Scientific
11384.FFEA 122 EUR
11384.FF 11384.GK 11384.FY 11384.FI
Indium ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Formule: In
MW: 114,82 g/mol
Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156 °C
Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971