Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Scientific
43414.22EA
678
EUR
43414.22
43414.14
Indium ≥99.998% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Indium
Formule:
In MW: 114,82 g/mol Kookpunt: 2072 °C Smeltpunt: 156,6 °C Dichtheid: 7,310G/CC Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00134048 CAS-nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |