Indium ≥99.99% (metals basis), ingot/button, Ø ∼31 mm (1.2 in), Thickness: 5.3 mm (0.21 in)
Leverancier: Thermo Scientific
45111.KFEA 236 EUR
45111.KF
Indium ≥99.99% (metals basis), ingot/button, Ø ∼31 mm (1.2 in), Thickness: 5.3 mm (0.21 in)
Indium
Formule: In
MW: 114,82 g/mol
Kookpunt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156 °C
Dichtheid: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971