Indium ≥99.0%, granular, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12196.0100EA 546 EUR
1.12196.0100
Indium ≥99.0%, granular, Sigma-Aldrich®
Indium
Formule: In
MW: 114,82 g/mol
Dichtheid: 7,31 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
ADR: 4.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Particle size about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES) passes test