Germanium ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
Leverancier: Thermo Scientific
10192.TKEA
396
EUR
10192.TK
10192.79
Germanium ≥99.9999% (metals basis) (N type ≥ 95%), ingot, zone refined 95% N type minimum
Germanium
Formule:
Ge MW: 72,61 g/mol Kookpunt: 2830 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 937,2 °C Dichtheid: 5,323 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00085310 CAS-nummer: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |