Germanium ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Scientific
42951.BSEA 709 EUR
42951.BS
Germanium ≥99.9999% (metals basis), polycrystalline rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Germanium
Formule: Ge
MW: 72,61 g/mol
Kookpunt: 2830 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 937,2 °C
Dichtheid: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00085310
CAS-nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415