Carbon ≥99.96%, yarn, woven from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Leverancier: Thermo Scientific
39721.G9EA 134 EUR
39721.G9 39721.G5
Carbon ≥99.96%, yarn, woven from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Carbon
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltpunt: 3727 °C
Dichtheid: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818