Carbon ≥99%, felt, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Leverancier: Thermo Scientific
43199.RYEA 73.9 EUR
43199.RY 43199.RR
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Carbon
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Kookpunt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3727 °C
Dichtheid: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818