Carbon ≥99%, felt, Thickness: 2.54 cm (1.0 in)
Leverancier: Thermo Scientific
43201.RFEA 179 EUR
43201.RF
Carbon ≥99%, felt, Thickness: 2.54 cm (1.0 in)
Carbon
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Kookpunt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 3727 °C
Dichtheid: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00133992
CAS-nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818