Graphite ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Scientific
42953.CGEA 155 EUR
42953.CG 42953.VA 42953.VU
Graphite ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Graphite
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltpunt: 3827 °C
Dichtheid: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560