Graphite (natural) ≥99.8%, flakes -325 mesh
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
43209.30EA 81.4 EUR
43209.30 43209.18 43209.A1
Graphite (natural) ≥99.8%, flakes -325 mesh
Graphite
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Smeltpunt: 3827 °C
Dichtheid: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00144065
CAS-nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560