Arseen ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
10101.18EA 196 EUR
10101.18
Arseen ≥99% (metals basis), powder -20 mesh
Arseen
Formule: As
MW: 74,92 g/mol
Dichtheid: 5,7 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00085309
CAS-nummer: 7440-38-2
EINECS: 213-148-6
UN: 1558
ADR: 6.1,II