Arseen ≥99.99999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
13044.22EA
747
EUR
13044.22
13044.A1
13044.14
13044.03
13044.09
Arseen ≥99.99999% (metals basis), polycrystalline lumps, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Arseen
Formule:
As MW: 74,92 g/mol Smeltpunt: 817 °C Dichtheid: 5,727 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00085309 CAS-nummer: 7440-38-2 EINECS: 213-148-6 UN: 1558 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,00832 |