Cerium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
10139.FIEA
792
EUR
10139.FI
10139.FF
Cerium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Cerium
Formule:
Ce MW: 140,12 g/mol Kookpunt: 3468 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 795 °C Dichtheid: ∼6,8 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010924 CAS-nummer: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 1333 ADR: 4.1,II |