Cerium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
12377.FFEA 234 EUR
12377.FF 12377.FI
Cerium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Cerium
Formule: Ce
MW: 140,12 g/mol
Kookpunt: 3468 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 795 °C
Dichtheid: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010924
CAS-nummer: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II