Dysprosium ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Leverancier: Thermo Scientific
00102.14EA
141
EUR
00102.14
00102.22
Dysprosium ≥99.8% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dysprosium
Formule:
Dy MW: 162,5 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010982 CAS-nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 |