Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Packaged under argon.
00106.18EA
572
EUR
00106.18
00106.09
Dysprosium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Dysprosium
Formule:
Dy MW: 162,5 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00010982 CAS-nummer: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 ADR: 4.1,III |